Chcete se opět přihlásit?
UPOZORNĚNÍ! Od 28. 4. 2017 změna všech e-mailových adres VWR International s.r.o. - více informací najdete ZDE!
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Sort by:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "Doplňky a přísady pro média pro tkáňové kultury"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/18/18989918.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"39"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (0458-50G)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Trypsin from porcine pancreas. Special preparation for single cell suspension.
Měrná jednotka:  1 * 50 g
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   The water soluble portion of autolysed yeast containing a source of Vitamin B complex.
Dodavatel:  Corning Life Science
Popis:   Useful for maintenance and differentiation of sympathetic and sensory neurons, and neuronal cells in vitro. NGF also has wound healing activity...
Dodavatel:  Corning Life Science
Popis:   Epidermal growth factor (EGF) is a low-molecular weight mitogenic protein that stimulates proliferation of a wide variety of cell types in vitro
Katalogové číslo: (BDAA354068)
Dodavatel:  Corning Life Science
Popis:   Interleukin-4 (IL-4) modulates growth and differentiation of a variety of cell types, including B- and T- lymphocytes, NK cells, mast cells, and bone ...
Měrná jednotka:  1 * 5 µG
Katalogové číslo: (BDAA354227)
Dodavatel:  Corning Life Science
Popis:   Kyselina linolová/Albumin komplex 2,5/500mg 1 * 500 mg
Měrná jednotka:  1 * 500 mg
Katalogové číslo: (BDAA354304)
Dodavatel:  Corning Life Science
Popis:   Transferrin, human (holo-form) is an essential component used as the basis of serum-free or serum-reduced defined media.
Měrná jednotka:  1 * 1 g
Dodavatel:  Corning Life Science
Popis:   Tumor Necrosis Factor-a (TNF-a) has growth-inhibitory effects on many tumour cells and non tumour cells, e.g., certain haematopoietic cells. The produ...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 39
  1  2  3  4  5  Další