Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "standardy-titracni"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/22/18989922.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"37"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   These reagents are especially suitable for water determination in aldehydes and ketones.
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Both anolyte and catholyte solutions are with improved formulation to increase the speed and accuracy of titration when determining water content at t...
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   KARL FISCHER COULOMETRIC CG, SLN 6X110ML 1 * 6 KS
Měrná jednotka:  1 * 6 KS
Katalogové číslo: (HACH2150232)
Dodavatel:  Hach
Popis:   For determination of low level nickel and cobalt by the PAN method.
Měrná jednotka:  1 * 100 ml
Dodavatel:  Hach
Popis:   For determination of low level manganese by the PAN method.
Dodavatel:  Hach
Popis:   Wide range of pH indicator solutions used for visual determination of pH, using test kits.
Katalogové číslo: (HACH2589636)
Dodavatel:  Hach
Popis:   These reagents are used for determining ultra-low hardness by the chlorophosphonazo method.
Měrná jednotka:  1 * 10 ml
Katalogové číslo: (HACH2308232)
Dodavatel:  Hach
Popis:   This titrant is used for the determination of ascorbic acid in juice based beverages, by drop-count titration.
Měrná jednotka:  1 * 100 ml
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 37
  1  2  3  4  5  Další