Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (14)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
cinidla-pro-purifikaci-nukleovych-kyselin
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/96/18989596.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"35"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   The E.Z.N.A.® RNALock Stabilizer Reagent is an innovative reagent which rapidly lyses cells and tissues to inactivate RNases at room temperature. Simp...
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Ribonukleáza A (RNáza A) neobsahuje endonukleázy a má kontrolovanou kvalitu. Používá se k dezintegraci RNA při purifikaci plazmidů.
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   RNA-Solv® Reagent is a one reagent system for the isolation of total RNA from cells and tissues. The reagent, a single-phase solution consisting of ph...
Dodavatel:  VWR Peqlab
Popis:   Kit for the isolation of DNA from cells and tissues based on an optimised Bisulfite Conversion Reaction.
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   BUFFER RNA WASH I 1 * 100 ml
Dodavatel:  VWR Peqlab
Popis:   Bisulfite Conversion Kit provides a rapid and easy method for the conversion of unmethylated cytosines to uracils.
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   For DNase digestion during RNA purification. The RNase-free DNase set provides a rapid and efficient on-column digestion of DNA during RNA purificatio...
Katalogové číslo: (K600-50RXN)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Cyclo-Prep™ PCR Clean Up Kit is a spin column-based purification kit for the rapid isolation of PCR fragments following amplification. After clean up,...
Měrná jednotka:  1 * 50 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 35
  1  2  3  4  5  Další