Chcete se opět přihlásit?
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Činidla pro bílkoviny
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"279"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (M329-10ML)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Total Protein Cell Lysis Buffer is a nonionic detergent lysis buffer that enables efficient solubilisation of the plasma and intracellular membranes, ...
Měrná jednotka:  1 * 10 ml
Katalogové číslo: (1B1622-KIT)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Fluorescent Protein Quantitation Kit uses a dye to bind to primary amines of proteins and peptides in solution. It quantifies protein in the low micr...
Měrná jednotka:  1 * 1 KIT
Katalogové číslo: (RPK0325)
Dodavatel:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   Microarray Hybridisation Solution uses a blend of proprietary components to provide high quality automated and manual slide hybridisations for use in ...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (59004.)
Dodavatel:  Biotium
Popis:   Pluronic® F-127 is a non ionic detergent used for solubilising large dye molecules such as Fura-2/AM, Fluo-3/AM, Indo-1/AM and Rhod-2/AM to facilitate...
Měrná jednotka:  1 * 1 ml
Katalogové číslo: (28-9135-67)
Dodavatel:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   Protein A/G HP SpinTrap™ Buffer kit is optimised for standard affinity-based enrichment/immunoprecipitation according to the protocol provided with Pr...
Měrná jednotka:  1 * 1 KIT
Dodavatel:  Rockland Immunochemicals
Popis:   Freund's Incomplete Adjuvant 1 * 100 ml
Dodavatel:  Biotium
Popis:   AccuOrange™ Protein Quantitation Kit is a highly sensitive fluorescence-based assay for quantitating purified protein samples in 96-well format (excit...
Dodavatel:  OriGene
Popis:   Modified RIPA buffer (25 mM Tris-HCl pH7,6, 150 mM NaCl, 1% NP-40, 1mM EDTA, 1X Proteinase inhibitor cocktail mix (Sigma) and 1 mM Na3VO
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 279
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Další