Tisk…
Hledali jste: Činidla pro expresi bílkovin
11  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Rockland Immunochemicals
Popis: Freund's incomplete adjuvant
Katalogové číslo: (PIER77140)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Imject™ Freund's Complete Adjuvant (FCA) is a popular non specific stimulator of the immune response for use in antibody production immunisation proto...
Měrná jednotka: 1 * 1 SET
Katalogové číslo: (PIER77145)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Imject™ Freund's Incomplete Adjuvant (FIA) is a popular non specific stimulator of the immune response for use in antibody production immunisation pro...
Měrná jednotka: 1 * 1 SET
Katalogové číslo: (ICNA08642851)
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: Freund's complete adjuvant is made by a modification of Freund's technique, in which 25 mg of Mycobacterium is suspended in a mixture of 7,5 ml...
Měrná jednotka: 1 * 50 mL
Katalogové číslo: (ICNA08642861)
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: Freund's incomplete adjuvant mixture contains mineral oil and Arlacel A.
Měrná jednotka: 1 * 50 mL
Katalogové číslo: (NA9120-1ML)
Dodavatel: Cytiva
Popis: Protein A conjugated with Horseradish peroxidase for detection of immunoglobulins via affinity to the Fc region - typically IgG from many mammalian sp...
Měrná jednotka: 1 * 1 mL
Dodavatel: OZ BIOSCIENCES
Popis: Incomplete Freund’s Adjuvant (IFA) is a water-in-oil emulsion that is similar to the complete Freund’s Adjuvant (CFA) without addition of heat-ki...
Dodavatel: OZ BIOSCIENCES
Popis: SqualVax is an oil-in-water emulsion made of squalene droplets in a continuous aqueous phase. It is an important advantage over alternative oils that ...
Dodavatel: OZ BIOSCIENCES
Popis: AlumVax hydroxide is a wet gel (colloidal) of aluminium hydroxide 2%. It is the most common adjuvant used in approved prophylactic vaccines becau...
Dodavatel: OZ BIOSCIENCES
Popis: Complete Freund’s Adjuvant (CFA) is a water-in-oil emulsion containing 1 mg per ml heat-killed Mycobacterium tuberculosis.
Dodavatel: OZ BIOSCIENCES
Popis: AlumVax phosphate is a wet gel (colloidal) of aluminium phosphate 2%. Aluminium salts are the most common adjuvants used in approved prophylactic...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom