Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (3)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Proteinové čistící reagence
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/88/18989688.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"132"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (PTEACMS-101-5)
Blocked
Dodavatel:  Protea Biosciences
Popis:   Ultrapure Sinapic Acid is a recrystallised matrix for matrix assisted laser desorption ionisation (MALDI) mass spectrometry.
Měrná jednotka:  1 * 5 KS
Katalogové číslo: (28-9523-61)
Dodavatel:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   GST Buffer kit contains stock solutions of binding and elution buffers (dilution buffer) for purification of Glutathione-S-Transferase (GST)-tagged pr...
Měrná jednotka:  1 * 1 KIT
Katalogové číslo: (28-9135-69)
Dodavatel:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   NHS HP SpinTrap™ Buffer kit is optimised for standard affinity-based enrichment/immunoprecipitation according to the protocol provided with the NHS HP...
Měrná jednotka:  1 * 1 KIT
Katalogové číslo: (28-9135-68)
Dodavatel:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   Streptavidin HP SpinTrap™ Buffer kit comprises pre-made buffers optimised for the affinity-based enrichment of a target protein/immunoprecipitation us...
Měrná jednotka:  1 * 1 KIT
Katalogové číslo: (28-9135-67)
Dodavatel:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   Protein A/G HP SpinTrap™ Buffer kit is optimised for standard affinity-based enrichment/immunoprecipitation according to the protocol provided with Pr...
Měrná jednotka:  1 * 1 KIT
Dodavatel:  G-Biosciences
Popis:   Avidin is a glycoprotein with approximately 10% of its total mass comes from carbohydrates. Avidin has a molecular weight of 67 kDa and contains four ...
Dodavatel:  G-Biosciences
Popis:   This Sulphhydral Immobilisation Kit is designed for the coupling of sulphhydryl containing peptides to a solid agarose support. The sulphhydryl coupli...
Dodavatel:  G-Biosciences
Popis:   This sulphhydryl coupling resin is designed for coupling of peptides and proteins to a solid 6% agarose support through free sulfhydryl groups (-SH). ...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 132
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Další
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT