Tisk…
Hledali jste: Sklíčka mikroskopická
36  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"36"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Microscope slides, VWR®, Hrany: Cut, D׊: 76×26 mm, Tloušťka: 1,0 mm
Katalogové číslo: (631-1161)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Microscope slides with double-frosted ends designed for human blood, body fluids tests, as well as paraffin sections.
Měrná jednotka: 1 * 2.500 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Colour frosted microscopy slide, Cut edges, VWR®, Zelená
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Microscopy slides are designed with colour-frosted ends for H&E stain on frozen sections in histopathology examination.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Mikroskopická sklíčka s mírně průsvitným povlakem v různých barvách.
Katalogové číslo: (631-1160)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Microscope slides with ground edges designed for human blood or fluid tests.
Měrná jednotka: 1 * 2.500 KS
Katalogové číslo: (KLINPR-001)
Dodavatel: KLINIPATH
Popis: Microscope slides specially designed for use with printers.
Měrná jednotka: 1 * 2.500 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Microscopy slides are designed with colour-frosted ends for H&E stain on frozen sections in histopathology examination.
Dodavatel: Epredia
Popis: These slides come with a light opaque coating in standard colours.
Dodavatel: Epredia
Popis: These slides are made of extra-white glass, washed clean and polished.
Dodavatel: MARIENFELD
Popis: Soda lime glass microscopy slides precleaned. Also available with a silky frosted marking area of 20 mm on both sides.
Dodavatel: MARIENFELD
Popis: The bright printed colours of UniMark® slides frosted ends contrast well with the markings.
Dodavatel: Corning
Popis: These slides are either frosted on one side, on both sides, or plain.
Dodavatel: Epredia
Popis: These microscope slides are available plain or with one frosted end.
Dodavatel: LEICA HISTOLOGY
Popis: These slides are designed for optimisal use with xylene-resistant pens or pencils.
Dodavatel: MARIENFELD
Popis: Slides designed for in vitro diagnostic (IVD) applications.
Akce
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 36
no targeter for Bottom