Tisk…
VWR® Powerpette Pro, Nástavec pipetovací
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR® Powerpette Pro VWR®
612-4552EA 8340 CZK
612-4552
VWR® Powerpette Pro, Nástavec pipetovací
Pipety Nástavce pipetovací
Pipetovací nástavec pro skleněné a plastové pipety pro objemy od 1 do 100 ml.
  • Lehké tělo (180 g) i kuželové adaptéry odolné proti UV záření
  • Naplní 25ml pipetu do 3 sekund při nejrychlejším nastavení
  • Autoklávovatelný silikonový držák pipet
  • Vyměnitelný hydrofobní membránový filtr chrání jednotku před vniknutím kapaliny a vzorky
  • před kontaminací
  • Ekologické dobíjecí NiMH baterie umožňují 4 hodiny nepřetržitého používání, kontrolka
  • označující nízkou kapacitu baterie a možnost dobíjení i během používání
Díky silnému, ale tichému motoru, který urychluje nasávání velkého pipetovaného objemu, nabízí zařízení Powerpette Pro vysoký výkon. Přepínačem režimů může uživatel volit mezi rychlým nebo pomalým režimem nasávání / vypouštění. V jakémkoliv režimu je sání a vypouštění snadno regulovatelné skrze tlačítka s pohodlným ovládáním a pevným držením. Při používání pipet TD (to deliver) je k dispozici další režim vypouštění pomocí gravitace (plné vyprázdnění). Zařízení Powerpette Pro je nyní dodáváno s přídavnými barevně odlišenými koncovkami pro zajištění barevného označení v laboratoři, odlišných aplikací nebo pro minimalizaci rizika křížové kontaminace.
Informace pro objednávání: s nabíječkou, dvěma náhradními hydrofobními filtry (1x0,45 μm; 1x0,2 μm), stojánkem na pracovní stůl/úchytkou na zeď a sadou barevně označených koncovek.