Tisk…
VWR® Safetypette, Balónek pipetovací
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR® Safetypette VWR® Manupette
612-4548EA 2220 CZK
612-4548
VWR® Safetypette, Balónek pipetovací
Pipety Nástavce pipetovací
Balónek pipetovací pro skleněné a plastové pipety od 1 do 100 ml.
  • vyměnitelný hydrofobní membránový filtr, který chrání zařízení před nasátím kapaliny
  • oddělená tlačítka pro nasávání/rozdělování a vypouštění
  • silikonový adaptér, který zajišťuje utěsnění při použití každé pipety
Pipetovací balónek Safetypette usnadňuje pipetování celé řady kapalin. Praktické uspořádání ovládacích prvků usnadňuje pipetování a zajišťuje maximální bezpečnost při sériovém pipetování.
Informace pro objednávání: se třemi oddělenými konci odlišných barev.