Tisk…
VWR® Smoothie™, Nástavec pipetovací
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR® Smoothie™
612-4546EA 1080 CZK
612-4546
VWR® Smoothie™, Nástavec pipetovací
Pipety Nástavce pipetovací
Nástavec pipetovací, pro skleněné a plastové pipety od 1 do 25 ml.
  • pohodlné a snadné ovládání
  • hladké a pohodlné ovládání palcem
  • silikonový adaptér, který zajišťuje utěsnění každé pipety
Pipetovací nástavec Smoothie™ je jednoduchá ruční pomůcka pro usnadnění pipetování jednou rukou. Jedinečný ovládací systém umožňuje volit mezi dvěma dávkovacími režimy. První rozsah nastavení nabízí rychlé plnění s optimální přesností při použití pipet od 10 do 25 ml, druhý systém je vhodný pro pipety od 1 do 10 ml, kdy je občas obtížné zajistit přesnost při plnění.