Tisk…
Média kultivační, MediaBag
Dodavatel: Avantor
VWR®
7812.00600EA 0 CZK
7812.00600 7301.02700 7203.00372 7504.00045 7301.00450 7201.09000 7301.00090 7601.03375 7591.00225 7303.00225 7601.04500 710-2060 7201.03600 7583.0005 7301.01125 7812.06000 7201.04500 7201.03375 710-2061 7812.11100 7812.00500 7891.60000 7601.03000 7301.00900 7291.06750 7301.00225 7390.00025 7812.04500 7201.02700 7504.04500 7691.03375 7201.06750 7511.00225 7812.05000 7501.00225 710-2058 7812.09000 710-2059 7504.02250 7301.02250 710-2056 710-2057 7200.00001 710-2051 710-2052 7205.04500 7503.03375 7801.01350 7601.04000 7291.04500 7203.03375 7503.00225 7504.00450 7501.00450 7304.00225 7801.60000
Média kultivační, MediaBag
Média mikrobiologická Připravená mikrobiologická média
Každý sáček obsahuje předem odvážené množství granulovaného kultivačního média v dvojitém sáčku, který je ozářen. V době, kdy je potřeba médium použít – přidá se pouze sterilní voda a vzorek materiálu.
  • balení pro úsporu prostoru, žádné lahve, které zabírají místo na policích
  • umožňují dlouhou dobu skladování
  • před použitím není nutná sterilizace v autoklávu, optimální rozpustnost
  • bezprašné pracovní podmínky
The following media are available for the bag system:
Buffered peptone water (BPW), in compliance with ISO 6579-1:2017, is a non selective pre-enrichment broth to increase recovery of bacteria, particularly pathogenic Enterobacteriaceae from foodstuffs
Tryptic soy broth (TSB) used mainly for Media Fill test
Fraser broth base used for the selective enrichment of Listeria spp.
Lactose broth used as a preliminary test for coliform bacteria detection
MacConkey broth for the detection and enumeration of coliforms
Certifikace: Složení kultivačních médií je v souladu se standardními metodami, jako jsou ISO, AFNOR, NMKL atd.
Balení: Kultivační média o speciálním složení a ve speciálním formátu balení jsou dostupná na vyžádání.
*množství sterilizované vody, kterou je nutné přidat pro optimální podmínky použití kultivačního média