Tisk…
Misky 90 mm, sterilované zářením
Dodavatel: Avantor
VWR®
131114TIMPEA 5650 CZK
131114TIMP 281112TI 111114ZIMP 111114ZI 131114TI 110774ZI 131114XI 281112ZI 131114ZIMP 111114TI 499270OO 131114ZI 111114TIMP 130802ZI 110884ZI 280882TI 130884CY 110070PY 110884CY 280882ZI 285712TI 281112TI30 130884ZI 110884TI 112230CAMP 110802ZI 131114PYMP 110884TIMP 110802ZIMP 110774ZIMP 131114PY 131114RY 112750ZI 111114RY
Misky 90 mm, sterilované zářením
Média mikrobiologická Připravená mikrobiologická média
Dostupné jako 90 mm desky dle na normy. TLHTh (Tween®, lecitin, histidin, thiosulfát) se používají jako dezinfekční neutralizátory. Tašky jsou k dispozici dvojitě nebo třikrát balené. Jedno balení na sáček zobrazuje indikátor ozáření.
  • Trojité balení zajišťuje, že balení samo o sobě nekontaminuje životní prostředí, protože první obal je odstraněn těsně před vstupem do čisté oblasti
  • Dostupné s certifikátem o ozáření/dosimetrii
  • Pro všechny misky v trojitém obalu je dostupná studie odolnosti VHP
Storage: 15 to 25 °C for plates 280882TI, 280882ZI, 281112TI and 281112ZI; 2 to 14 °C for all the other plates.
Balení: The plates are packed 10 each in a plastic shrink-wrapped bag. Box contains 2 bags with a total of 20 or 6×10 plates.