Tisk…
Vrchní části pro respirační systém Versaflo™, řada M-100
Dodavatel: 3M
MMMAM107EA 7760 CZK
MMMAM107
Vrchní části pro respirační systém Versaflo™, řada M-100
Tyto obličejové štíty kombinují ochranu dýchacích cest s ochranou očí a obličeje, a některé modely, ještě poskytují ochranu hlavy a sluchu. Obličejové štíty jsou navrženy tak, aby byly používány se schválenými jednotkami s pohonem vzduchu pro vytvoření přístroje k ochraně dýchacích cest. Všechny obličejové štíty mají plně nastavitelný náhlavní kříž pro optimální přizpůsobení a rozložení hmotnosti. Obsahují deflektor, který umožňuje uživateli řídit proudění vzduchu uvnitř obličeje pro dosažení lepší kontroly a komfortu.
  • M-106:
  • pohodlné PU těsnění obličeje s vrstvou polyamidu, zorník s vrstvou PC
  • typ nebezpečí: plyn, výpary a částice, postřiky od kapalin, letící částice s nízkou energií, prach
  • úroveň ochrany (NPF): 50 (Jupiter/TR-302E/TR-602E/řada V)
  • použití při stříkání laků, práci s chemikáliemi nebo na stavbách
  • M-107:
  • polyesterové těsnění obličeje, zorník s vrstvou PC
  • s ohnivzdorným těsněním na obličej pro aplikace s horkými částicemi
  • typ nebezpečí: plyn, výpary a částice, postřiky od kapalin, letící částice s nízkou energií, prach
  • úroveň ochrany (NPF): 50 (Jupiter/TR-302E/TR-602E/řada V)
  • použití při práci s kovy, práci s chemikáliemi a ve farmaceutické výrobě
Certifikace: M-106: EN 166:2001, EN 12941 TH2, EN 14594 2B
M-107: EN 12941 TH2, EN 14594 2B