Tisk…
Hledali jste: Elektrolyty
48  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"48"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: 3 M roztok KCl lze použít rovněž jako roztok pro uchování elektrod.
Katalogové číslo: (662-1784)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Roztok náhradní 3,5 mol/l KCl, VWR®
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Úplné informace týkající se údajů o ochraně zdraví a bezpečnosti naleznete na webových stránkách.
Katalogové číslo: (662-1116)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Calomel-free pH electrode refill solution containing potassium nitrate , VWR®
Měrná jednotka: 1 * 114 mL
Dodavatel: Hach
Popis: Shelf life: 48 months from production date.
Dodavatel: Hach
Popis: Filling and storage solutions for combined and reference electrodes.
Dodavatel: HAMILTON BONADUZ
Popis: A variety of electrolyte solutions for pH and ORP electrodes.
Katalogové číslo: (HACH2965026)
Dodavatel: Hach
Popis: Internal filling solution for use with PHC281 IntelliCAL™ Ultra pH probes, 2,44M KCl, 59 ml bottle with dispenser cap, IntelliCAL™
Měrná jednotka: 1 * 59 mL
Katalogové číslo: (HACH2965349)
Dodavatel: Hach
Popis: Used to condition ORP electrode surfaces for use in reducing sample matrices.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Hach
Popis: Chloride ionic strength adjustor (ISA) buffer powder pillows
Katalogové číslo: (HACH2841700)
Dodavatel: Hach
Popis: Internal filling solution for IntelliCAL™ PHC301 pH probes and MTC301 ORP probes, 3,0M KCl, saturated with silver chloride (AgCl), 28 ml bottle
Měrná jednotka: 1 * 28 mL
Katalogové číslo: (HACH2824349)
Dodavatel: Hach
Popis: Ammonia Ionic Strength Adjustor (ISA) buffer solution for ammonia determinations by electrode methods.
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Katalogové číslo: (662-9223)
Dodavatel: HAMILTON BONADUZ
Popis: Hamilton storage solution is recommended to increase sensor longevity when not in use. The liquid solution is acid buffered to help with sensor respon...
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Katalogové číslo: (HACH28564026)
Dodavatel: Hach
Popis: Filling solution for electrode reference element, potassium nitrate (KNO₃), 1 M solution.
Měrná jednotka: 1 * 59 mL
Dodavatel: Hach
Popis: Electrolyte filling solution (25 ml) for Sension+ 5120 dissolved oxygen probe
Dodavatel: Hach
Popis: Electrolyte solution (KCl 3M), 125 ml
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 48
no targeter for Bottom