Tisk…
Hledali jste: Držáky na mikroskopická sklíčka
35  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"35"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Q Path® Quickspot a držák sklíčka pro Turbitec se používají k provádění cytocentrifugace. Umožňují nanesení buněčné suspenze na sklíčko (gynekologické...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Vyklápěcí misky určené pro bezpečné uložení až 20 mikroskopických preparátů. S víkem nebo bez.
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Robustní držák na mikroskopická sklíčka je navržen pro sušení a čištění mikroskopických sklíček.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Podnosy pojmou 20 nebo 30 standardních mikroskopických preparátů (76×26 mm).
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tyto organizéry umožňují archivaci velkého množství mikroskopických preparátů.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Držáky sklíček určené pro aplikace v klinické cytologii.
Katalogové číslo: (631-0823)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Kartonové držáky mikroskopických podložních sklíček nabízejí okamžitou referenci a rychlé vyhledávání konečky prstů.
Měrná jednotka: 1 * 12 KS
Katalogové číslo: (631-1049)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tato kovová skříňka je vhodná pro uložení mikroskopických preparátů 50×50 mm nebo 80×57 mm.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (631-1064)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Posuvná skříň pro dlouhodobé skladování.
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Dodavatel: Simport Scientific
Popis: The SlideFolder is manufactured from heat-resistant, injection moulded plastic and can hold up to 20 standard microscope slides.
Dodavatel: Simport Scientific
Popis: This rugged tray used as a drain rack can hold up to 200 microscope slides in 100 individually numbered slots. All slides are stored upright for easie...
Katalogové číslo: (720-0487)
Dodavatel: Simport Scientific
Popis: This drawer is made from heat resistant injection moulded plastic.
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Katalogové číslo: (631-0835)
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Slide dispenser, Šedá, Počet sklíček: 72
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (MARI6001313)
Dodavatel: MARIENFELD
Popis: Preparation pasteboards with cover, Přírodní, Lepenka, Počet sklíček: 24
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Katalogové číslo: (MARI6001000)
Dodavatel: MARIENFELD
Popis: Preparation pasteboards with cover and recessed grips.
Měrná jednotka: 1 * 50 KS
Katalogové číslo: (LEIH3808587E)
Dodavatel: LEICA HISTOLOGY
Popis: This drawer cabinet includes eight drawers and can be stacked for comfortable use.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom