Tisk…
Hledali jste: Obaly na mikroskopická sklíčka
16  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (631-1515)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These boxes are designed for shipping, storing, or staining slides.
Měrná jednotka: 1 * 25 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tato bezpečná ochrana dvou standardních sklíček je určena pro skladování a přepravu.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Cardboard disposable holders suitable for the transport of one or two standard slides.
Dodavatel: Simport Scientific
Popis: Slide mailers shaped to stack on top of one another and secured by a locking mechanism.
Katalogové číslo: (631-9782)
Dodavatel: HEATHROW
Popis: This slide mailer is specially useful for the transportation and storage of microscopy slides.
Měrná jednotka: 1 * 25 KS
Katalogové číslo: (GOSSPLP-01)
Dodavatel: Corning
Popis: This slide mailer is suitable for applications such as clinical, dairy, environment, industries and microbiology.
Měrná jednotka: 1 * 700 KS
Katalogové číslo: (SIMPM950-4MA)
Dodavatel: Simport Scientific
Popis: Transparent container made of high density polyethylene for mailing or storing slides between the doctor's office and the lab.
Měrná jednotka: 1 * 500 KS
Katalogové číslo: (630-2769)
Dodavatel: MARIENFELD
Popis: Clear polypropylene container with polyethylene cap for use in pathology (20 ml).
Měrná jednotka: 1 * 1.000 KS
Dodavatel: KARTELL
Popis: These mailers are suitable for the safe transportation of cytological and geological microscope slides.
Katalogové číslo: (BELAH442000000)
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: Polyethylene slide mailer with screw cap.
Měrná jednotka: 1 * 6 KS
Dodavatel: MARIENFELD
Popis: Slide mailers made of polyethylene for archiving and staining of microscope slides.
Katalogové číslo: (631-9150)
Dodavatel: KARTELL
Popis: For storing and shipping five to ten microscope slides depending on their thickness or a 12 ml specimen.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: DELTALAB
Popis: Designed for slide transport and protection.
Katalogové číslo: (212-0530)
Dodavatel: BOETTGER, PAUL
Popis: High-density polyethylene container for microscopy slides.
Měrná jednotka: 1 * 500 KS
Dodavatel: LP ITALIANA SPA
Popis: These three mailers are designed for histology and microscopy applications.
Katalogové číslo: (LPIT290400)
Dodavatel: LP ITALIANA SPA
Popis: Slide mailer, ideal for storing, shipping and staining.
Měrná jednotka: 1 * 50 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom