Tisk…
Hledali jste: Boxy na mikroskopická sklíčka
32  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Robustní dvoudílné boxy na mikroskopická sklíčka jsou navrženy pro uložení standardních preparátů pro přepravu.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These slide boxes feature multiple labelling areas, and an index card can be used as the lid is transparent.
Katalogové číslo: (631-0742)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Storage racks for microscopy slides make organisation of samples easy.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (631-1066)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tato skříňka s víkem může být použita v cytologických a histologických aplikacích.
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Krabice na diapozitivy pro uložení standardních mikroskopických preparátů.
Katalogové číslo: (631-1079)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tento box na pět sklíček zabraňuje rozbití nebo přilepení předmětů. Může být použit pro aplikace v cytologii, jako jsou konvenční nátěry.
Měrná jednotka: 1 * 500 KS
Katalogové číslo: (631-1527)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Odolný stohovatelný box pro bezpečné uložení a transport mikroskopických sklíček.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (631-9113)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tento odolný dvoudílný box na mikroskopická sklíčka pojme až 100 preparátů.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (631-1143)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: This slide box can accommodate up to 25 microscope slides.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Simport Scientific
Popis: Boxes are impact-resistant and stackable for space efficient storage.
Dodavatel: Simport Scientific
Popis: This impact resistant storage system can hold up to 400 slides per unit, for space efficient storage. All slides are stored upright for easier manipul...
Katalogové číslo: (HEATHS15979A)
Dodavatel: HEATHROW
Popis: Slide box for non standard slides (76×51 mm).
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (631-0325)
Dodavatel: HEATHROW
Popis: Box with numbered slots for microscopy slides.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: MARIENFELD
Popis: Plastic boxes for microscope slides.
Dodavatel: KARTELL
Popis: Each cavity is numbered for storage in drawers.
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Stackable storage boxes with tight-closing lid, removable index card and numbered bottom.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom