Tisk…

5-Bromo-2-chloroanisole ≥97%

H55533.MDEA 468 CZK
H55533.MD
5-Bromo-2-chloroanisole ≥97%
5-Bromo-2-chloroanisole
Vzorec: C₇H₆BrClO
MW: 221,48 g/mol
Bod varu: 240…245 °C
Bod tání: 27…28 °C
Hustota: 1,631
Bod vzplanutí: 113 °C (235 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078659
CAS číslo: 16817-43-9

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR