Tisk…
Síran hořečnatý, anhydrous, Reagent Grade
Dodavatel: VWR Chemicals
0338-500GEA 5490 CZK
0338-500G
Síran hořečnatý, anhydrous, Reagent Grade
Síran hořečnatý
Vzorec: MgSO₄
MW: 120,37 g/mol
Bod tání: 1127 °C
Hustota: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011110
CAS číslo: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/17/16640617.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Moisture <0.2%
Purity >98%