Tisk…

Síran zinečnatý heptahydrát USP

Nebezpečí

0270-500GEA 3110 CZK
0270-500G
Síran zinečnatý heptahydrát USP
Síran zinečnatý heptahydrát
Vzorec: ZnSO₄·7H₂O
MW: 287,54 g/mol
Bod tání: 100 °C
Hustota: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149894
CAS číslo: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10293

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR