Tisk…
Síra 1000 mg/L ve vodě (from (NH₄)₂SO₄) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
22958.APEA 2830 CZK
22958.AP 22958.AE
Síra 1000 mg/L ve vodě (from (NH₄)₂SO₄) Specpure® standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standardy - síra
Molecular Formula: (NH₄)₂SO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085316
Certifikace: Traceable to NIST