Triphenylphosphine oxide
Dodavatel: Cayman Chemical
CAYM9000289-500EA
8800
CZK
CAYM9000289-500
CAYM9000289-25
CAYM9000289-1
CAYM9000289-50
Triphenylphosphine oxide
Triphenylphosphine oxide
Vzorec:
C₁₈H₁₅OP MW: 278,29 g/mol Bod varu: ∼360 °C (1013 hPa) Bod tání: 155…158 °C Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 180 °C |
MDL Number:
MFCD00002080 CAS číslo: 791-28-6 EINECS: 212-338-8 |