Tisk…
Saponin, Reagent Grade
Dodavatel: VWR Chemicals
0163-100GEA 5550 CZK
0163-100G
Saponin, Reagent Grade
Saponin
Hustota: 1,015…1.02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081981
CAS číslo: 8047-15-2
EINECS: 232-462-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Ash ≥10%
Loss on Drying ≥10%
pH (20%, Water) @25 °C 4.5 – 5.5
Solubility (20%, Water) Pass