2,2'-Dithiodianiline (thulium ionophore I) 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H55807.06EA
2160
CZK
H55807.06
H55807.03
H55807.14
2,2'-Dithiodianiline (thulium ionophore I) 97%
2,2'-Dithiodianiline (thulium ionophore I)
Vzorec:
C₁₂H₁₂N₂S₂ MW: 248,37 g/mol Bod tání: 91…92 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007703 CAS číslo: 1141-88-4 EINECS: 214-529-1 |