Acetonitril ≥99.5% for HPLC
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
K981-1LEA
13910
CZK
K981-1L
K981-4L
Acetonitril ≥99.5% for HPLC
Acetonitril
- High purity, functionally tested reagents suitable for HPLC and mass spectrometry.
- Low UV absorbing and low particulate count to reduce background.
Vzorec:
H₃CCN MW: 41,05 g/mol Bod varu: 81,6 °C (1013 hPa) Bod tání: –45,7 °C Hustota: 0,782 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 2 °C (ot. pohárek) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001878 CAS číslo: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |
Výsledky specifikačního testu
Abs.@220nm | <2 |
Abs.@254nm | <0.5 |
Assay | >99.5 % |
Liquid Chromatography Suitability | Pass |
Residue After Evaporation | <0.005 % |
Titrable Acid | <8 meq/g |
Titrable Base | <0.6 meq/g |
Water (KF) | <0.3 % |