Tisk…
Zirkon 1000 mg/L Zr in 5% kyselině chlorovodíkové (from ZrOCl₂) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
88119.AEEA 1290 CZK
88119.AE 88119.AP
Zirkon 1000 mg/L Zr in 5% kyselině chlorovodíkové (from ZrOCl₂) Specpure® standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standardy - zirkon
Molecular Formula: ZrCl₂O in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011303
Certifikace: Traceable to NIST