Tisk…
2,4,5-T-(2,4,5-Trichlorophenoxy acetic acid)
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17100000EA 2440 CZK
EHERC17100000
2,4,5-T-(2,4,5-Trichlorophenoxy acetic acid)
2,4,5-T-(2,4,5-Trichlorophenoxy acetic acid)
Vzorec: C₈H₅Cl₃O₃
MW: 255,48 g/mol
MDL Number: MFCD00004301
CAS číslo: 93-76-5
EINECS: 202-273-3