(2,6-Difluorophenyl)acetone 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
ACRO379150050EA
6510
CZK
ACRO379150050
ACRO379150010
(2,6-Difluorophenyl)acetone 98%
(2,6-Difluorophenyl)acetone
Vzorec:
C₉H₈F₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02258867 CAS číslo: 101712-20-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4790 to 1.4820 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |