Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Roztoky Plnicí pro Elekrody
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/77/18945177.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"24"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   3M roztok KCl lze použít rovněž jako roztok pro uchování elektrod.
Katalogové číslo: (662-1116)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Calomel-free pH electrode refill solution containing potassium nitrate
Měrná jednotka:  1 * 114 ml
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Roztok náhradní 3,5 mol/l KCl, VWR®
Měrná jednotka:  1 * 100 ml
Dodavatel:  Mettler - Toledo
Popis:   FRISCOLYT-B® (84,4% glycerol, 11% KCl and 4,6% H₂O) is for low temperature samples.
Dodavatel:  Hach
Popis:   Electrolyte solution (KCl 3M), 250 ml
Katalogové číslo: (HACH5194100)
Dodavatel:  Hach
Popis:   pH electrode filling solution, 4M KCl saturated with silver chloride (AgCl ), 65 ml
Měrná jednotka:  1 * 65 ml
Katalogové číslo: (HACH2841700)
Dodavatel:  Hach
Popis:   Internal filling solution for IntelliCAL™ PHC301 pH probes and MTC301 ORP probes, 3,0M KCl, saturated with silver chloride (AgCl), 28 ml bottle
Měrná jednotka:  1 * 28 ml
Katalogové číslo: (HACH2824349)
Dodavatel:  Hach
Popis:   Ammonia Ionic Strength Adjustor (ISA) buffer solution for ammonia determinations by electrode methods.
Měrná jednotka:  1 * 500 ml
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 24
  1  2  3  Další
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT