Tisk…
Hledali jste: Roztoky zásobní pro elektrody
17  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Úplné informace týkající se údajů o ochraně zdraví a bezpečnosti naleznete na webových stránkách.
Katalogové číslo: (HACH2965349)
Dodavatel: Hach
Popis: Used to condition ORP electrode surfaces for use in reducing sample matrices.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (662-9223)
Dodavatel: HAMILTON BONADUZ
Popis: Hamilton storage solution is recommended to increase sensor longevity when not in use. The liquid solution is acid buffered to help with sensor respon...
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Katalogové číslo: (HACHC20C370)
Dodavatel: Hach
Popis: Electrode cleaning solution to remove proteins residues organic contaminations/deposits such as food stuff from pH sensing element.
Měrná jednotka: 1 * 250 mL
Dodavatel: Mettler - Toledo
Popis: InLab® storage solution for pH and ORP electrodes, 250 ml
Katalogové číslo: (HACH2541249)
Dodavatel: Hach
Popis: For storage of ammonia ion selective electrodes.
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Katalogové číslo: (HACH2657364)
Dodavatel: Hach
Popis: pH electrode storage solution, powder pillows (each pillow makes 25 ml of storage solution)
Měrná jednotka: 1 * 20 KS
Katalogové číslo: (705-1031)
Dodavatel: Hach
Popis: Electrode cleaning solution, for cleaning all pH, ORP and sodium ion selective eletrodes, 500 ml bottle
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Katalogové číslo: (HACHS16M002)
Dodavatel: Hach
Popis: This extra strong electrode cleaning solution is ideal for use when stronger cleaning agents are required, for example when the solutions contain prot...
Měrná jednotka: 1 * 250 mL
Katalogové číslo: (HACHS16M001)
Dodavatel: Hach
Popis: Mild cleaning solution for electrodes. Ideal for use after measurements in aqueous solutions.
Měrná jednotka: 1 * 250 mL
Katalogové číslo: (705-1030)
Dodavatel: Hach
Popis: Potassium chloride (KCl) 3 M
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Katalogové číslo: (662-1548)
Dodavatel: Thermo Orion
Popis: Restore proper electrode performance and prolong electrode life using Thermo Scientific™ Orion™ pH electrode storage solutions.
Měrná jednotka: 1 * 475 mL
Dodavatel: Thermo Orion
Popis: Solutions for storage and cleaning that prolong the working life of pH electrodes. Cleaning solutions are identified by the letters A, B, C, and D; ea...
Katalogové číslo: (662-0743)
Dodavatel: Thermo Orion
Popis: Storage solution for sodium electrode
Měrná jednotka: 1 * 475 mL
Katalogové číslo: (ORIO951213)
Dodavatel: Thermo Orion
Popis: Take more accurate and reproducible ISE measurements with Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionic Strength Adjustors (ISA) and special reagents. Ionic str...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (REGEECS)
Dodavatel: REAGECON
Popis: Designed to extend the useful life of your pH electrode.
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom