Tisk…
VWR® INCU-Line®IL 53 & IL 115, Inkubátory
Dodavatel: VWR
VWR®
390-0350EA 33210 CZK
390-0350 390-0353
VWR® INCU-Line®IL 53 & IL 115, Inkubátory
Inkubátory Inkubátory standardní
Inkubátor s přirozenou cirkulací vzduchu pro všechny standardní aplikace inkubací. Jednotka má tělo z nerezové oceli se skleněnými dveřmi.
  • řízeno mikroprocesorem s velkým digitálním displejem teploty
  • nastavení teploty v krocích po 0,1 °C
  • zabudovaný časovač od 0 do 999 minut nebo 0 - 99,9 hodin nebo nepřetržitý chod
  • v zadní části zařízení je umístěn odvod plynů s posuvnou lištou
  • nezávisle nastavitelná bezpečnostní tepelná pojistka třídy 3.1 s viditelným alarmem, chrání vzorky a inkubátor podle DIN 12880
Informace o dodávce: se dvěma pochromovanými policemi.