Tisk…
Hledali jste: Standardy redox/ORP
11  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Avantor offers a wide range of REDOX (ORP) standards, which are produced from high quality reagents.These reference materials can be used as control s...
Katalogové číslo: (HAMI238322)
Dodavatel: HAMILTON BONADUZ
Popis: 475±5 mV ORP buffer
Měrná jednotka: 1 * 250 mL
Katalogové číslo: (HACHLZW9400.99)
Dodavatel: Hach
Popis: SensION+, standard redox solution, 220 mV
Měrná jednotka: 1 * 250 mL
Katalogové číslo: (HACH2316949)
Dodavatel: Hach
Popis: ZoBell's standard solution
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Katalogové číslo: (HACH25M2A1001-115)
Dodavatel: Hach
Popis: ORP (Oxidation Reduction Potential) reference solution used for ORP sensor calibration.
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Katalogové číslo: (662-8251)
Dodavatel: WTW
Popis: ORP test solution for electrolyte cleaning agents to test, service ORP electrodes easy conditioning and cleaning.
Měrná jednotka: 1 * 250 mL
Dodavatel: Thermo Orion
Popis: Measure ORP simply and accurately with Thermo Scientific™ Orion™ ORP standards for Redox/ORP electrodes
Dodavatel: REAGECON
Popis: The potentials quoted are of platinum electrode with reference to Ag/AgCl (3 M KCl).
Dodavatel: Merck
Popis: 250 mV (25°C), ±5 mV
Dodavatel: Cole-Parmer
Popis: 300 mV standard
Dodavatel: SI Analytics
Popis: ORP electrode solutions are used as cleaning solutions for combination electrodes and reference electrodes.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom