Tisk…
VWR® Traceable®, Teploměr infračervený, přívěšek na klíče
Dodavatel: VWR
Traceable® VWR® Traceable®
620-2102EA 1960 CZK
VWRU33501-416 620-2102
VWR® Traceable®, Teploměr infračervený, přívěšek na klíče
Teploměry Teploměry digitální
Teploměr zachytí a proměří teplotu jakéhokoliv povrchu kapaliny, pevné nebo polotuhé látky za méně než jednu sekundu. Tato neinvazivní metoda měření „bez dotyku“ je vhodná pro přípravu potravin, obory life science, čisté prostory a další rychlé kontroly.
  • funkce přidržení hodnoty 'HOLD'
  • vyzařovací schopnost 0,95
  • zobrazovací pole: 1:1
  • odečítání minimální nebo maximální hodnoty
  • režim průběžného měření a signalizace při nízkém stavu baterie
Informace o dodávce: s certifikátem Traceable®, měkkými tlačítky, otočným stojánkem, kroužkem na klíče a baterií na 40 hodin provozu.