Tisk…
VWR® Micro Star 12 VWR®, Microcentrifuga
Dodavatel: VWR
VWR®
521-1651EA 25590 CZK
521-1651
VWR® Micro Star 12 VWR®, Microcentrifuga
Centrifugy Mikrocentrifugy
Bezpečná a lehce ovladatelná centrifuga s optimálním výkonem.
  • kompaktní design - zabírá málo místa
  • vysoké zrychlení a brždění se zachováním tichého chodu při provozu
  • alarm při překročení rychlosti nebo teploty
  • autoklávovatelný rotor pro 12×1,5/2,0 ml zkumavky s bio-bezpečnostním víkem rotoru
Všechny nastavitelné parametry jako RPM, RCF a zbývající čas jsou volitelné a zobrazované digitálně. Tato centrifuga disponuje automatickým zámkem vrchního víka, funkcí impulzní rotace pro rychlé a pohodlné odstředění. Dále zařízení disponuje jedinečnou vnitřní cirkulací vzduchu pro snížení zahřívání vzorků.
Informace pro objednávání: Supplied with fixed angle microtube rotor and adapters for 0,2 ml PCR tubes (pack of 12).