Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (14)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Agaróza a Akrylamid
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/84/18944884.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"48"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   High quality standard agarose for routine analysis with broad separation range (0,05 kbp to 50 kbp). Ideal for blotting applications due to high gel s...
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Agarose I™ is a standard melting/gelling agarose, suitable for routine nucleic acid analytical/preparative applications (250 bp to 22 kb).
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Agarose SFR™ (Super Fine Resolution) is a high resolution sieving agarose with excellent clarity. DNA bands differing in size by 2% can be resolved in...
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Acryl/Bis™, Acrylamide-​Bis solution (37.5:1) 30% aqueous solution
Měrná jednotka:  1 * 500 ml
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Agarose RA™ is a general application agarose that provides good resolution and is cost effective for high volume users. It was developed specifically ...
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   An extensive line of acrylamide and bis-acrylamide pre-weighed powder blends, pre-mixed stock solutions and ready to use solutions for customised poly...
Katalogové číslo: (M157-500ML)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   A 40% (w/v) solution of ultra pure acrylamide (38,96%) and bis-acrylamide (1,04%) at a final ratio of 37.5:1.
Měrná jednotka:  1 * 500 ml
Dodavatel:  VWR Peqlab
Popis:   peqGOLD MegaBase™ agarose is suitable for work with large DNA fragments, between 200 bp and 50 kbp in size. MegaBase™ possesses very high gel strength...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 48
  1  2  3  4  5  6  Další