Tisk…
Hledali jste: Gely prefabrikované
13  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: LONZA
Popis: Latitude™ DNA gels are designed for accurate DNA fragment separation for almost any gel electrophoresis application. These ready-to-run gels are avail...
Dodavatel: LONZA
Popis: Reliant™ precast agarose minigels are designed for rapid and reproducible resolution of DNA fragments from 8 bp to 10 kb. Each precast agarose gel is ...
Dodavatel: EDVOTEK EUROPE LTD
Popis: Precast gel, 3 gels (12%)
Dodavatel: LONZA
Popis: Precast gels for the analysis of antibodies and proteins up to 2000 kDa.
Dodavatel: G-Biosciences
Popis: This gel drying solution effectively and evenly dries protein electrophoresis gels by the mechanism of passive evaporation and is suitable for permane...
Katalogové číslo: (18-1035-32)
Dodavatel: Cytiva
Popis: CleanGel IEF is a dried polyacrylamide gel optimised for analytical isoelectric focusing (IEF). The gel is excellent for separating enzymes with prese...
Měrná jednotka: 1 * 5 KS
Dodavatel: EMBITEC
Popis: RunOne™ precast gels do not require a specific gel apparatus but are optimised for use with the RunOne™ Electrophoresis System. A choice of 100, 104 o...
Dodavatel: Cytiva
Popis: Immobiline™ DryStrip gels (IPG strips) are used for isoelectric focusing (IEF), run as the first dimension of 2-D electrophoresis or as a separate app...
Dodavatel: Genscript
Popis: GenScript's Bis-Tris gels are high-performing polyacrylamide gels designed to separate a wide range of protein sizes by electrophoresis. The gels are ...
Dodavatel: Cytiva
Popis: Precast gel, PhastGel™, PhastGel™ sample applicator, 8×0,5 μl
Akce
Katalogové číslo: (80-1128-28)
Dodavatel: Cytiva
Popis: Obtain reproducible IEF separations with dry, precast gels containing immobilized pH gradients.
Měrná jednotka: 1 * 3 KS
Dodavatel: Cytiva
Popis: ExcelGel precast gels for SDS-PAGE are available as homogeneous or gradient gels. The homogeneous gels have 25 preformed sample wells for sample volum...
Katalogové číslo: (28-9374-51)
Dodavatel: Cytiva
Popis: DIGE gel is a 12,5% precast polyacrylamide gel in a low fluorescent glass cassette for second dimension 2-D electrophoresis and specially developed fo...
Měrná jednotka: 1 * 3 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom