Chcete se opět přihlásit?
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Činidla pro elektroforézu
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/84/18945184.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"197"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (E732-25)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Destaining bags are designed to safely remove ethidium bromide from solution during overnight treatment. Each bag extracts up to 5 mg of ethidium brom...
Měrná jednotka:  1 * 25 KS
Katalogové číslo: (25-2010)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   DNA ladder for quantitative and qualitative analysis of dsDNA.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (732-3293)
Dodavatel:  VWR Peqlab
Popis:   DNA ladder for quantitative and qualitative analysis of dsDNA.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Přerušeno
Dodavatel:  VWR Peqlab
Popis:   AceGlow™ Chemiluminescence Substrate is for the horseradish peroxidase-mediated detection of proteins and nucleic acids. There are two variants: AceGl...
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Low range DNA ladder, 100 - 1000 bp, 100 lanes, 1×0,5 ml
Katalogové číslo: (27-1110)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Protein Marker III for monitoring protein separation, transfer efficiency and for size determination.
Měrná jednotka:  1 * 1 KIT
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   100 bp DNA marker je ideální pro stanovení velikosti dvouřetězcové DNA od 100 do 1000 párů bazí. Marker se skládá z fragmentů v rozmezí velikostí od 1...
Katalogové číslo: (732-3283)
Dodavatel:  VWR Peqlab
Popis:   Classic Lambda DNA sizer for quantitative and qualitative analysis of dsDNA.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Přerušeno
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 197
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Další