Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Markery molekulární
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/65/18989565.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"84"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Katalogové číslo: (27-2210)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Protein Marker V (pre-stained) for monitoring protein separation, transfer efficiency, and for size determination.
Měrná jednotka:  1 * 1 KIT
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   BlueStep™ protein molecular weight marker, broad range, pre-stained has 9 bands ranging from 9,0 to 200,0 kDa. Pre-stained bands are easily transferre...
Měrná jednotka:  1 * 0,5 ml
Katalogové číslo: (27-2010)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Protein Marker II for accurate molecular weight determination of proteins by SDS-PAGE.
Měrná jednotka:  1 * 1 KIT
Katalogové číslo: (732-3289)
Dodavatel:  VWR Peqlab
Popis:   DNA ladder for accurate qualitative analysis of small dsDNA.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Přerušeno
Katalogové číslo: (1B1491-25RXN)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   RiboReady™ Color Micro RNA ladder allows precise sizing of RNA molecules in denaturing acrylamide gels. The apparent sizes of bands in the RiboReady™ ...
Měrná jednotka:  1 * 1 KIT
Dodavatel:  VWR Peqlab
Popis:   DNA ladder for quantitative and qualitative analysis of dsDNA.
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   VWR DNA ladders are convenient dsDNA ladders supplied in a loading buffer, which are ready to use on agarose and SDS DNA gels.
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   VWR DNA ladders are supplied in a loading buffer that is ready to use on agarose and polyacrylamide DNA gels. The ladders are suitable with TBE, TAE, ...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 84
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Další