Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "barviva-pro-elektroforezu"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/86/18945186.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"66"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   EZ-Vision® DNA dye as loading buffer provides a non mutagenic, environmentally friendly alternative to ethidium bromide for instantaneous fluorescent ...
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Bromothymol blue ACS
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Ethidium bromide provided in 0,625 mg/ml dropper bottle. One drop diluted into 50 ml of molten agarose or buffer yields a final concentration of 0,5 μ...
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Blue BANDit™ is a safer and more environmentally friendly alternative to traditional Coomassie® Blue staining procedures. This ready-to-use stain util...
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   A tracking dye for nucleic acid and protein gels. Also a pH indicator (yellow to blue, range 3,0 - 4,6).
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Designed to optimise loading nucleic acids in agarose gels, the loading dye imparts colour to the sample to facilitate the loading process and increas...
Katalogové číslo: (N836-KIT)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Protein EZ-Vision® is non-hazardous, fluorescent reagent that produces instant visualisation of protein bands upon UV illumination of SDS-PAGE gels. S...
Měrná jednotka:  1 * 2 ml
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Loading buffer, red (5×1 ml)
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 66
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Další