Tisk…
Nízkoteplotní truhlicové mrazničky, MediLine, řada LGT
Dodavatel: Liebherr
471-0941EA 43990 CZK
LIEBLGT3725 LIEBLGT4725 LIEBLGT2325
Nízkoteplotní truhlicové mrazničky, MediLine, řada LGT
Nízká teplota truhlicových mrazniček až –45 °C byla vyvinuta pro splnění specifických požadavků testů výzkumu, průmyslových a klinických aplikací. Kde je třeba skladovat výrobky nebo vzorky při nižší teplotě než je běžná teplota mrazniček, je ideálním řešením tato škála laboratorních truhlicových mrazniček, protože nabízí nejvyšší teplotní stabilitu a stejnoměrnost teploty uvnitř jednotek. Tím je garantováno bezpečné, chladné skladování vzorků nebo výrobků.
  • jednobodová kalibrace pro přesné teplotní nastavení
  • hliníková rukojeť
  • vnitřní světlo integrované ve víku mrazničky
  • ekologicky šetrné chladivo
  • pohodlný ovladač s 0,1 °C digitální teplotní přesností a symboly pro zobrazení provozního stavu
  • min./ max.teplotní paměti: poslední tři teplotní alarmy a výpadek napájení jsou uloženy
  • beznapěťový kontakt a sériové rozhraní RS485 pro dokumentaci vnější teploty a alarmu plus rozhraní pro volitelné teplotní čidlo NTC
Vynikající energetická účinnost řady LGT nejen přispívá k ochraně životního prostředí, ale také snižuje provozní náklady. Nízko teplotní truhlicové mrazničky jsou k dispozici ve třech velikostech a jsou vybaveny přesným digitálním ovladačem, který garantuje maximální teplotní přesnost.
Teplotní rozsah: -10 až -45 °C
Informace o dodávce: Dodávány bez koše, prosím obraťte se na místní kancelář VWR.