Tisk…
Hledali jste: Kapaliny do termostatu
16  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: A range of silicone fluids recommended for use in baths. Low in toxicity, inert and long lasting due to their low volatility.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Silicone Oils 47 are polydimethylsiloxane oils, consisting of linear molecular chains of varying lengths whose groups comprise alternating silicone an...
Dodavatel: JULABO GmbH
Popis: Bath fluids have been carefully selected and proven in long-term service. They are suitable for use with heating and refrigerated circulators whenever...
Dodavatel: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Popis: Non-flammable thermal fluid for heating and low-temperature range. Thermal fluid for Hei-CHILL chillers.
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: MDL No.: MFCD00147787
Density: 0,86
Melting point: –6 °C
Flash point: 230 °C
Appearance: Clear light yellow oily liquid
Stora...
Dodavatel: LAUDA
Popis: Allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
Dodavatel: LAUDA
Popis: These transfer fluids allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
Dodavatel: IKA
Popis: Typ: Heating fluid, Bal.: 10 kg, Tepl. rozsah: +20...+200 °C, Barva: Průsvitná červená
Dodavatel: LAUDA
Popis: Heat transfer liquid for use in systems with cold liquid overlay.
New Product
Dodavatel: LAUDA
Popis: Open systems are atmospherically open, as semi-open systems are referred to open baths with lids. The thermally active heat transfer medium in closed ...
Dodavatel: LAUDA
Popis: These transfer fluids allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
Dodavatel: DOW CORNING
Popis: A range of silicone fluids recommended for use in baths. Low in toxicity, inert and long lasting due to their low volatility.
Dodavatel: HUBER
Popis: Thermal fluids with a wide range of operating temperatures and good thrmodynamic properties for use in circulators and heating systems where water is ...
Dodavatel: Merck
Popis: Silicone fluid, Bal.: 20 L, Tepl. rozsah: 50…100 °C
Dodavatel: Merck
Popis: Bath fluids for improved thermostat life.
Dodavatel: THERMO ELECTRON LED GMBH
Popis: These carefully selected and proven heat transfer liquids have been designed to reduce health hazards and minimise unpleasant odours.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom