Tisk…
VWR®, Pláště pánské, bavlna nebo bavlna/PE
Dodavatel: VWR
VWR®
113-1736EA 1400 CZK
113-1736 113-1735 113-1779 113-1778 113-1734 113-1777 113-1739 113-1738 113-1737 114-9342 114-9341 113-5989 113-1781 113-5988 113-1780 113-1743 113-1742 113-1741 113-1740 113-1725 113-1769 113-1747 113-1746 113-1724 113-1768 113-1723 113-1767 113-1745 113-1766 113-1729 113-1728 113-1749 113-1727 113-1726 113-1748 113-5990 113-5991 113-1772 113-1770 113-1776 113-1732 113-1775 113-1731 113-1730 113-1774 113-1773
VWR®, Pláště pánské, bavlna nebo bavlna/PE
Pracovní oděvy
Pánské laboratorní pláště (opakovatelně použitelné) jsou vyráběny buď ze100% bavlny, nebo z 65% polyesteru a 35% bavlny. Obě tkaniny jsou pevné a odolné proti roztržení. Pláště jsou k dispozici buď s klasickým, nebo se stojacím límečkem.
  • se zakrytými druky a nastavitelnými rukávy ve dvou délkách
  • dvě postranní kapsy a jedna náprsní kapsa
  • rozparek po stranách pro větší pohodlí
  • lze prát při 95°C, vhodný pro průmyslové prádelny
Hustota: 215 g/m²
Barva: bílá
Certifikace: Splňuje požadavky Standardu 100 Oeko-Tex®.