Tisk…
ESD kabáty
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
113-1802EA 2710 CZK
113-1802 113-1796 113-1795 113-1797 113-1791 113-1790 113-1788 113-1801 113-1789 113-1799 113-1783 113-1785 113-1792 113-1798 113-1794 113-1793 113-1787 113-1786 113-5992 113-1800 113-1784
ESD kabáty
Workwear
Pláště (opakovatelně použitelné) jsou vyráběny z 63% polyesteru, 35% bavlny a 2% uhlíku, která zajišťuje antistatickou ochranu. Všechny modely jsou vybaveny nastavitelnými rukávy ve dvou délkách, dvěma postranními kapsami, jednou náprsní kapsou, klasickým límečkem a zakrytými druky.
  • ESD vlastnosti - antistatické vlákno vhodné při manipulaci s elektrickými prvky
  • po stranách s rozparkem
  • dámský střih na tělo, se zadním páskem
  • lze prát při 60°C, vhodné pro průmyslové prádelny
Hustota: 190 g/m²
Barva: bílá
Certifikace: EN 1149-5, EN 61340