Tisk…
Pláště dámské/pánské, HACCP pro potravinářství, bavlna/PE
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
113-1819EA 1220 CZK
113-1819 113-1823 113-1821 113-1806 113-1809 113-1814 113-1812 113-1811 113-1810 113-1813 113-5993 113-1815 113-1807 113-1816 113-1817 113-1822 113-1805 113-1804 113-1808 113-1820 113-1818
Pláště dámské/pánské, HACCP pro potravinářství, bavlna/PE
Workwear
Pláště (opakovatelně použitelné) splňují požadavky systému HACCP a jsou vhodné pro potravinářské provozy. Jsou vyráběny z 65% polyesteru a 35% bavlny. Pláště jsou k dispozici se stojacím límečkem, s dvěma vnitřními postranními kapsami a jednou vnitřní náprsní kapsou.
  • ideální pro použití při manipulaci s potravinami a v potravinářských výrobních závodech
  • se zakrytými druky a nastavitelnými rukávy ve dvou délkách
  • dámský plášť má střih na tělo
  • lze prát při 95°C, vhodný pro průmyslové prádelny
Hustota: 215 g/m²
Barva: bílá
Certifikace: DIN 10524.