Tisk…
Pláště dámské/pánské, odolné proti chemikáliím, PE/Hydro-Tec
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
113-6103EA 2710 CZK
113-6103 113-6147 113-1826 113-6101 113-1827 113-6151 113-6105 113-1838 113-6150 113-6143 113-6104 113-6152 113-1837 113-6139 113-1835 113-6141 113-1840 113-6142 113-6115 113-6112 113-1830 113-6113 113-1842 113-6110 113-6154 113-6157 113-6140 113-1839 113-6099 113-6111 113-1831 113-6108 113-5994 113-1841 113-6106 113-6116 113-1828 113-6096 113-1833 113-6145 113-6107 113-6148 113-6149 113-6100 113-1834 113-6158 113-6109 113-6153 113-1832 113-6138 113-6098 113-1836 113-6156 113-1843 113-1825 113-6102 113-6097 113-6146 113-1844 113-6144 113-1829 113-6155 113-6114
Pláště dámské/pánské, odolné proti chemikáliím, PE/Hydro-Tec
Workwear
Antistatické laboratorní pláště (opakovatelně použitelné) jsou vyrobeny z 99% polyesteru a 1% Hydro-Tec vlákna (obohacené uhlíkem). Tím je zajištěna extrémní pevnost a také vynikající schopnost odpuzovat špínu, olej, chemikálie a vodu. Všechny pláště jsou vybaveny stojacím límečkem, dvěma bočními kapsami a jednou náprsní kapsou. Všechny jsou kryty klopou.
  • velice odolné díky použití tkaniny v plátnové vazbě
  • inovativní konečná úprava Hydro-Tec finish chrání před potřísněním
  • přední zapínání na druky, které jsou kryté klopou Velcro® flap
  • Dámský model je dodáván se zúženým pasem
  • lze prát při teplotě 60 °C
Barva: bílá, šedá nebo modrá
Hustota: 275 g/m²
Certifikace: EN 13034:2005 (typ 6), EN 1149-5; v souladu se Standardem Oeko-Tex® 100