Tisk…
Hledali jste: Zásobníky na Petriho misky
20  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: Increase workspace and efficiently transport large quantities of Petri dishes.
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: Epoxy coated steel wire rack.
Katalogové číslo: (BELAF189900000)
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: PP moulded rack, ideal for high volume sampling processes.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (BELAF189910060)
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: This rack is useful for safe transport and incubation of 60 mm Petri dishes and helps to streamline benchtop sample processing. Rack base is epoxy coa...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (BELAF189910000)
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: Petri dish rack, PP, Pro: 42×100 mm dishes
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (391-2161)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Petri dish rack with PC frame and white PC posts.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (216-0058)
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Sterilising box made of stainless steel, for up to ten Petri dishes with Ø 100 mm.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (NALG5922-0024)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Petri dish rack with acrylic frame and PC posts.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (BELAF189850100)
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: Clear TPX body, PP post. This Petri dish rack holds up to 54 (Ø 100 mm) dishes.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (710-4106)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Petri dish rack with PC frame and white PC posts.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: INTERSCIENCE
Popis: Petri dish racks made of stainless steel.
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: Petri dish dispenser, Poxygrid®, Ocel, epoxidový nátěr, Pro: 42×100 mm dishes
Katalogové číslo: (391-1165)
Dodavatel: HEATHROW
Popis: Acrylic. This sturdy dispenser will hold up to twenty Ø 90 mm Petri dishes in two easy to access partitions.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: Epoxy coated steel wire. Holds 10 or 30 contact plates with lids arranged in one or three stacks of ten plates.
Katalogové číslo: (HEIP1465020001)
Dodavatel: MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Popis: Petri dish dispenser
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (HEIP1465190001)
Dodavatel: MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Popis: High-quality stainless steel sedimentation plate rack suitable for isolators and cleanroom applications (resistant against H₂O₂ and disinfectants).
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom