Tisk…
Hledali jste: Spojovací materiál
11  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Bohlender
Popis: PEEK, beige.
Dodavatel: Bohlender
Popis: PP, coloured.
Dodavatel: Bohlender
Popis: PTFE, white.
Dodavatel: Bohlender
Popis: PTFE, white.
Dodavatel: Bohlender
Popis: PTFE, white.
Dodavatel: Bohlender
Popis: PTFE, white.
Dodavatel: Bohlender
Popis: PTFE, white.
Dodavatel: COWIE
Popis: PTFE, white.
Dodavatel: COWIE
Popis: Universal replacement lock nut for 16 mm shafts
Katalogové číslo: (LAUDHKM032)
Dodavatel: LAUDA
Popis: Nut, M16×1
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: HDPE, white.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom