Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (27)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Fitinky
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/39/18945239.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"94"
Třídit podle:
Dodavatel:  Hichrom Limited
Popis:   The HI-065 female-female connector consists of a 60 mm length of 1/16" (0,007 mm) PEEK tubing with PEEK fingertight fittings and is suitable for conne...
Dodavatel:  PAW BIOSCIENCE PRODUCTS, INC
Popis:   SterilEnz®-II/EC PP end caps are the only end caps that come equipped with a medical grade silicone gasket pre-attached to the fitting face. This feat...
Dodavatel:  PAW BIOSCIENCE PRODUCTS, INC
Popis:   SterilEnz®-II/AT connectors come with a platinum cured, medical grade silicone gasket mechanically attached to the fitting face. They are designed for...
Katalogové číslo: (HI-001)
Dodavatel:  Hichrom Limited
Popis:   These polymer column end plugs are used to prevent solvent evaporation when the columns are not in use.
Měrná jednotka:  1 * 10 KS
Dodavatel:  ENTEGRIS INC
Popis:   These integral ferrule fittings are made from PFA.
Dodavatel:  ENTEGRIS INC
Popis:   These pipe fittings are made from PFA.
Dodavatel:  ENTEGRIS INC
Popis:   [EN]CONN - FEMALE 1 * 1 KS
Dodavatel:  ENTEGRIS INC
Popis:   [EN]ELBOW - TUBE 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 94
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Další