Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (24)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "tuniky"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/50/18989950.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Dámské košile bez límečku jsou vyrobeny z 65% polyesteru a 35% bavlny. Jsou vhodné pro použití v lékařském prostředí, zejména při zdravotnické péči.
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Praktické košile s límečkem jsou vyrobeny z 65% polyesteru a 35% bavlny. Jsou vhodné pro použití v lékařském prostředí, zejména při zdravotní péči.
Dodavatel:  Portwest Clothing
Popis:   These stylish tunics are ideal for use in active work places, such as hospitals. The Kingsmill fabric made of 65% polyester and 35% cotton is cut to g...
Dodavatel:  UVEX
Popis:   These tunics are made of 65% polyester and 35% cotton.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 4  z 4