Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "media-zalevaci-a-montovaci"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/92/18945192.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"16"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Materiál Paramat je vyroben z parafínu nejvyšší čistoty obohaceného pryskyřicí. Materiál je dostupný s nebo bez přidaného dimethylsulfoxidu (DMSO). Di...
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Q Path® Safesolv is a non hazardous replacement for xylene or toluene. It is compatible with the Q Path® Safemount mounting medium reference 00647520....
Měrná jednotka:  1 * 5 l
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   A range of mounting media for manual and automatic mounting of slides. The Q Path® Coverquick range consists of four different mounting media with dif...
Dodavatel:  KLINIPATH (PL)
Popis:   Imsol Mount is an aqueous mounting medium: especially for immuno histochemistry slides stained with an alk. phos. method and other non solvent resista...
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   HistoChoice® Mounting Media was designed for use with HistoChoice® Clearing Agent, but can also be used as a separate, stand-alone medium for standard...
Katalogové číslo: (00647520.)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Safemount Q Path® is a mounting medium, supplied in an PET bottle, which is compatible with Safesolv. It glues the coverglass to the slide and fixes t...
Měrná jednotka:  1 * 500 ml
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Mounting media based on isopropyl alcohol. Compatible with most solvent replacing agents. Suitable for manual and automatic mounting of slides. PET bo...
Katalogové číslo: (720-2792)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   The KP-Tape is specially developed for coverslipping all kind of slides in histology, cytology and immunodiagnostics. Years of experience combined wit...
Měrná jednotka:  1 * 5 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 16
  1  2  Další